Wichtige Dokumente
407615-M
Sigma-Aldrich
Interleukin-1β, menschlich, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
Interleukin-1β, menschlich, rekombinant, E. coli, rhIL-1β
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes, in E. coli exprimiertes humanes Interleukin-1β;. In seiner Hauptform wird Interleukin-1 von Monozyten und Makrophagen sekretiert. IL-1β; wird durch die proteolytische Spaltung des Vorläufermoleküls aktiviert. Steigert die Stickstoffproduktion in glatten Muskelzellen und unterdrückt die Apoptose in Rattenfollikeln. Beteiligt an Entzündungs- und Immunreaktionen und fördert die Wundheilung. Induziert die Stickstoffmonoxid-Synthase in Insulin-produzierenden Zellen. 1 µ;g IL-1β; entspricht 1,9 x 105 WHO-Einheiten.
Rekombinantes, in E. coli exprimiertes humanes Interleukin-1β;. In seiner Hauptform wird Interleukin-1 von Monozyten und Makrophagen sekretiert. Induziert die Stickstoffmonoxid-Synthase in pankreatischen und glatten Muskelzellen und unterdrückt die Apoptose in Rattenfollikeln. Beteiligt an Entzündungs- und Immunreaktionen und fördert die Wundheilung.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅;₀; = <;12 pg/ml, gemessen in einem Zellproliferations-Assay unter Verwendung der Maus-T-Zelllinie D10.G4.1 (Symons, J.A. et al. 1987)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus steril gefilterter PBS, 50 µ;g BSA/µ;g IL-1β;.
Rekonstituierung
Mit steriler PBS mit ≥;0,1 % HSA oder BSA auf eine Konzentration von ≥;10 µ;g/ml rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-70 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 1 Monat lang und bei einer Temperatur von -70 °;C bis zu 3 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Chun, S.Y., et al. 1995. Endocrinology136, 3120.
Kunz, D., et al. 1994. Biochem. J. 304, 337.
Eizirik, D.L., et al. 1993. FEBS Lett. 317, 62.
Dinarello, C>A> 1991. Blood77, 1627.
Casagli, M.C., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.162, 357.
Symons, J.A., et al. 1987. In Lymphokines and interferons, A Practical Approach (Clemens, M.J., et al. eds.) IRL Press, Oxford S. 272.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable