Wichtige Dokumente
365250
Sigma-Aldrich
Gö 6976
Gö 6976, CAS 136194-77-9, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of PKC (IC₅₀ = 7.9 nM for rat brain). Exhibits selectively for PKCα (IC₅₀ = 2.3 nM) and βI (IC₅₀ = 6.2 nM).
Synonym(e):
Gö 6976
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H18N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
InChIKey
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler und mit ATP konkurrierender Inhibitor von Proteinkinase C-Kinase (PKC; IC50 = 7,9 nM für Rattenhirn). Hemmt selektiv Ca2+-abhängiges PKC α;-Isozym (IC50 = 2,3 nM) und PKCβ;I (IC50 = 6,2 nM). Beeinflusst nicht die Aktivität der Ca2+-unabhängigen PKC δ;-, ε;- und ζ;-Isozyme, auch nicht auf mikromolarer Ebene. Berichten zufolge hemmt er PKCµ; bei höheren Konzentrationen (IC50 = 20 nM). A 500 µ;g/ml Lösung von Gö; 6976 ((Kat.-Nr. 365253<;/A>;) in wasserfreiem DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Ein zellpermeabler, reversibler und mit ATP konkurrierender Inhibitor von Proteinkinase C-Kinase (PKC; IC50 = 7,9 nM für Rattenhirn). Hemmt selektiv Ca2+-abhängiges PKCα;-Isozym (IC50 = 2,3 nM) und PKCβ;I (IC50 = 6,2 nM). Beeinflusst nicht die Kinase-Aktivität der Ca2+-unabhängigen PKC δ;-, ε;- und ζ;-Isozyme, auch nicht auf mikromolarer Ebene. Ein potenter Antagonist der HIV-1-Induktion.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKC
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 7,9 nM gegen Rattenhirn-PKC; 2.3 nM, 6,2 nM gegen das Ca2+-abhängige PKC α;-Isozym bzw. PKCβ;I
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
Wenzel-Seifert, K., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1536.
Martiny-Baron, G.M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Qatsha, K.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 4674.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mouhannad Malek et al.
The Journal of biological chemistry, 298(3), 101740-101740 (2022-02-20)
Lysosomes serve as dynamic regulators of cell and organismal physiology by integrating the degradation of macromolecules with receptor and nutrient signaling. Previous studies have established that activation of the transcription factor EB (TFEB) and transcription factor E3 (TFE3) induces the
Ting-Yu Lin et al.
Cell reports, 42(12), 113535-113535 (2023-12-07)
The phosphoinositide 3-kinase p110α is an essential mediator of insulin signaling and glucose homeostasis. We interrogated the human serine, threonine, and tyrosine kinome to search for novel regulators of p110α and found that the Hippo kinases phosphorylate p110α at T1061
Sirin Korulu et al.
The European journal of neuroscience, 37(10), 1610-1619 (2013-03-16)
Neurons are differentiated postmitotic cells residing in G0 phase of the cell cycle and are unable to proceed through G1 phase, in which cyclinD1 needs to be up-regulated for initiation. Yet, a growing body of evidence has shown that cell
Pau Marfull-Oromí et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2438, 287-301 (2022-02-12)
In vitro studies have provided valuable insights to the function and mechanisms in axon guidance. In this chapter, we will introduce the rodent "open-book" assay, pre- or postcrossing explant culture and the dissociated neuron culture. They have been used to
Ping Jiang et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 44(7), 760-770 (2017-04-11)
Tiron functions as an effective antioxidant alleviating the intracellular reactive oxygen species (ROS) or the acute toxic metal overload. Previous studies have shown that cardiac myocyte apoptosis can be effectively inhibited by tiron administration in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats, primary