Merck
34860-M
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.9%, suitable for HPLC
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV-Absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die thermochemische Umwandlung von Methanol in C2-C10-Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Zeolithen mit formselektiven Eigenschaften wurde beschrieben. Seine Oxidation an Ru-Pt-Katalysatorsystemen durch Ruthenium-Adatome wurde vorgeschlagen.
Methanol ist ein organisches Lösungsmittel, das in Gegenwart von CuO/ZnO/Al2O3-Katalysatoren aus Synthesegas synthetisiert werden kann. Aufgrund des hohen H/C-Verhältnisses, der geringen Neigung zur Rußbildung, der relativ geringen Reformierungstemperatur und da es bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorliegt, eignet es sich hervorragend als Wasserstoffquelle in der Brennstoffzellentechnik. In einer Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC) wird Energie erzeugt, indem Methanol mit Luft oxidiert wird. Die Olefine (Ethylen oder Propylen), die mittels dem MTO-Prozess (Methanol-zu-Olefinen) gebildet werden, können als Alternative zu Öl und Gas bei der Produktion von Kohlenwasserstoff-Brennstoffen verwendet werden.
Anwendung
Methanol (MeOH) wird für Immunfluoreszenzstudien mit Komplettpräparaten aus Embryonalgewebe verwendet.
Es kann in den folgenden Studien verwendet werden:
  • Fibroblasten-Koloniebildungstest (CFU-F-Assay) mit mononukleären Zellen aus Knochenmark.
  • Als Lösungsmittel für die Herstellung von Hyphenextrakten aus Aspergillus zur Bestimmung von Gliotoxin durch Umkehrphasen-HPLC.
  • Immunfluoreszenzstudien.
  • Zusammensetzung des Eluenten für die Isolierung von Nukleotiden und ihren Abbauprodukten mit Ionenpaar-Umkehrphasen-HPLC.
Methanol kann als mobile Phase in der Umkehrphasen-HPLC eingesetzt werden.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Pure-Pac®-II-Behälter erfordern ein Micromatic-MacroValve-Verbindungsstück (Z560723) zur Entnahme von Lösungsmitteln.
Wichtiger Hinweis
Dieses Produkt läuft bis Anfang 2019 aus. Ein Ersatz für dieses Produkt ist verfügbar: 34860
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
R A Cunha et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(6), 1987-1995 (1998-05-15)
ATP analogs substituted in the gamma-phosphorus (ATPgammaS, beta, gamma-imido-ATP, and beta,gamma-methylene-ATP) were used to probe the involvement of P2 receptors in the modulation of synaptic transmission in the hippocampus, because their extracellular catabolism was virtually not detected in CA1 slices.
Jonas Ahnfelt-Rønne et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 55(9), 925-930 (2007-05-05)
We have developed a wholemount immunofluorescence protocol for the simultaneous detection of up to three proteins in mouse and chicken embryos. Combined with Murray's clearing reagent (BABB) and microscope objectives with long working ranges and high numerical apertures mounted on
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In