Merck
32213-M
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for HPLC, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Methanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Sr: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
SMILES String
CO
Format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die thermochemische Umwandlung von Methanol in C2-C10-Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Zeolithen mit formselektiven Eigenschaften wurde beschrieben. Dessen Oxidation an Ru-Pt-Katalysatorsystemen durch Ruthenium-Adatome wurde postuliert.
Methanol ist ein organisches Lösungsmittel, das in Gegenwart von CuO/ZnO/Al2O3-Katalysatoren aus Synthesegas synthetisiert werden kann. Aufgrund des hohen H/C-Verhältnisses, der geringen Neigung zur Rußbildung, der relativ geringen Reformierungstemperatur und da es bei Raumtemperatur in flüssiger Form vorkommt, eignet es sich hervorragend als Wasserstoffquelle in der Brennstoffzellentechnik. In einer Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC) wird Energie erzeugt, indem Methanol mit Luft oxidiert wird. Die Olefine (Ethylen oder Propylen), die mittels dem MTO-Prozess (Methanol-zu-Olefinen) gebildet werden, können alternativ zu Öl und Gas bei der Produktion von Kohlenwasserstoff-Brennstoffen verwendet werden.
Anwendung
Methanol wurde zudem in den folgenden Studien eingesetzt:
  • Fibroblasten-Koloniebildungstest (CFU-F-Assay) mit mononukleären Zellen aus Knochenmark.
  • Als Lösungsmittel für die Herstellung von Hyphenextrakten aus Aspergillus zur Bestimmung von Gliotoxin durch Umkehrphasen-HPLC.
  • Immunfluoreszenzstudien.
Verpackung
In PE-Flaschen, auch in Glasflaschen erhältlich (Materialnummer endend mit *-GL)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Venkata Lokesh Battula et al.
Haematologica, 94(2), 173-184 (2008-12-11)
Conventionally, mesenchymal stem cells are functionally isolated from primary tissue based on their capacity to adhere to a plastic surface. This isolation procedure is hampered by the unpredictable influence of co-cultured hematopoietic and/or other unrelated cells and/or by the elimination