330005
EST
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases.
Synonym(e):
EST, Loxistatin, (2S,3S)-Trans-Epoxysuccinyl-L-Leucylamido-3-Methylbutan-Ethylester, E-64d
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C)C(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
InChIKey
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Calpain-1
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mehdi, S. 1991. Trends Biochem. Sci. 16, 150.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Tamai, M., et al. 1987. J. Pharmacobiodyn.10, 678.
Komatsu, K., et al. 1986. Exp. Neurol. 91, 23.
Tamai, M., et al. 1986. J. Pharmacobiodyn. 9, 672.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable