Merck
239806
Sigma-Aldrich
Cyclopamin, V. californicum
InSolution, ≥97%, controls the biological activity of Sonic Hedgehog signaling pathway
Synonym(e):
InSolution Cyclopamin, V. californicum, Shh-Signalwegantagonist I in EtOH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H41NO2
Molekulargewicht:
411.62
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (NMR)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
OC(C1)CCC2(C)C1=CCC3C2CC4=C(C)[C@@]5(O[C@@H](C[C@H](C)CN6)[C@@H]6[C@H]5C)CCC34
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables steroidales Alkaloid und Cholesterinimitator, der sowohl tetratogene als auch antitumorale Wirkungen aufweist. Es stört die Cholesterin-Biosynthese und bekämpft den Shh-Signalweg (Sonic Hedgehog) durch die direkte Wechselwirkung mit Smo (Smoothened), einem entfernten Verwandten von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, spezifisch. Ein wertvolles Mittel zur Untersuchung der Beteiligung des Shh-Signalwegs an der Entstehung verschiedener Tumore. Tomatidin (Kat-Nr. 614350) kann als Negativkontrolle eingesetzt werden. Die feste Form dieser Verbindung (Kat.-Nr. 239803) ist ebenfalls erhältlich.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Entzündbar (J)
Physikalische Form
Als eine 10-mM-Lösung (5 mg/1,22 ml) von Cyclopamin, V. Californicum (Kat.-Nr. 239803) in EtOH bereitgestellt.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Natur der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten erhoben werden. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Berman, D.M., et al. 2003. Nature,425, 846.
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xin Chen et al.
iScience, 25(1), 103647-103647 (2022-01-15)
The risk of pancreatic cancer is higher among people who are cigarette smokers than among non-smokers; however, the action mechanisms of cigarette metabolites are not yet fully understood. In this study, we investigated the effect of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) in cigarette
Overexpression screen of chromosome 21 genes reveals modulators of Sonic hedgehog signaling relevant to Down syndrome.
Moyer, et al.
Disease models & mechanisms, 16 (2023)
Elena A May et al.
The Journal of cell biology, 220(5) (2021-04-16)
The primary cilium is a signaling compartment that interprets Hedgehog signals through changes of its protein, lipid, and second messenger compositions. Here, we combine proximity labeling of cilia with quantitative mass spectrometry to unbiasedly profile the time-dependent alterations of the
Justine D Manos et al.
iScience, 25(1), 103658-103658 (2022-01-25)
Tau pathobiology has emerged as a key component underlying Alzheimer's disease (AD) progression; however, human neuronal in vitro models have struggled to recapitulate tau phenomena observed in vivo. Here, we aimed to define the minimal requirements to achieve endogenous tau aggregation in