Merck
203646
Sigma-Aldrich
DMH1
≥97% (HPLC), solid, BMP inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
BMP-Inhibitor II, DMH1, ALK2/3-Inhibitor, DMH1, Knochenmorphogenetisches-Protein-Inhibitor, DMH1, 4-(6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)chinolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
product name
BMP-Inhibitor II, DMH1, The BMP Inhibitor II, DMH1, also referenced under CAS 1206711-16-1, controls the biological activity of BMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 16.6 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
InChIKey
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, potenter und hochselektiver BMPR (knochenmorphogenetischer Proteinrezeptor)-Inhibitor (IC50 gegen humanen ALK2/BMPR-I = 107,9 nmol/l), der keine hemmende Wirkung gegen ALK5, AMPK, FLK1/KDR/VEGRF2 oder PDGFRβ aufweist. Blockiert die durch ALK2 und ALK3, jedoch nicht die durch ALK6 vermittelte Transkriptionsaktivität (IC50 = < 500 nmol/l, < 100 nmol/l und > 10 mol/l in Reporter-Assays mit C2C12BRA, das kontinuierlich aktive ALK2, ALK3 bzw. ALK6 exprimiert) Verglichen mit seinem nicht-BMPR-selektiven strukturellen Analogon Dorsomorphin ist DMH1 12,5-mal wirksamer beim Verhindern der BMP-Signalweg-abhängigen dorsoventralen (DV) Entwicklung (EC100 = 0,2 mol/l DMH1 oder 2,5 mol/l DM) in Zebrafischembryos in vivo, ist dabei nichttoxisch für den Fischembryo und zeigt keine Wirkung gegen die VEGF-Signalisierungs-abhängige Bildung von intersomitischen Gefäßen (ISV), selbst bei Konzentrationen von 50 mol/l.
Ein zellpermeabler, potenter und hochselektiver BMPR-Inhibitor (IC50 gegen humanen ALK2/BMPR-I = 107,9 nmol/l), der keine hemmende Wirkung gegen ALK5, ALK6, AMPK, FLK1/KDR/VEGRF2 oder PDGFRβ aufweist. Verglichen mit seinem nicht-BMPR-selektiven strukturellen Analogon Dorsomorphin ist DMH1 12,5-mal wirksamer beim Verhindern der BMP-Signalweg-abhängigen dorsoventralen Entwicklung (EC100 = 0,2 mol/l) in Zebrafischembryos in vivo, ist dabei nichttoxisch für den Fischembryo und zeigt keine Wirkung gegen die VEGF-Signalisierungs-abhängige Bildung von intersomitischen Gefäßen, selbst bei Konzentrationen von 50 mol/l.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hao, J., et al. 2010. ACS Chem.Biol.5, 245.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eduardo Branco de Sousa et al.
Revista brasileira de ortopedia, 57(2), 314-320 (2021-03-31)
Objective  Our goal was to evaluate the modulation of the synovial fluid cells (SFC) from patients with and without osteoarthritis (OA) by bone morphogenetic protein 4 (BMP-4), Smad-3 and transforming growth factor beta (TGF-β). Methods  Synovial fluid was collected from
Transient suppression of SUMOylation in embryonic stem cells generates embryo-like structures.
Cossec, et al.
Cell Reports, 42, 112380-112380 (2023)