1.28204
Natriumacetat Trihydrat
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable