1.09915
Selenium standard
1000 mg Se, (SeO₂ in HNO₃) Titrisol®
Synonym(e):
Selenium standard for aqueous matrices
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Konzentration
1000 mg Se in nitric acid
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Bestimmungsmethode: ICP-OES.
(zurückgeführt auf NIST - SRM 3149)
Methodengenauigkeit: +/- 5 mg
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable