1.09948
Chromium standard
1000 mg Cr, (CrCl₃ in 4.2% HCl) Titrisol®
Synonym(e):
Chromium Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Bestimmungsmethode: ICP - OES.
(zurückgeführt auf NIST - SRM 3112a)
Methodengenauigkeit: +/- 5 mg
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable