ICP- & AAS-Standards
Jede Messung ist nur so gut wie der für die Kalibrierung des Systems verwendete Referenzstandard. Wenn es auf die Genauigkeit Ihrer Messung ankommt, ist es wichtig, jede Analyse mit einem frischen Fläschchen zertifizierter Referenz- oder Kalibrierstandards in bester Qualität zu beginnen. Unsere zertifizierten TraceCERT® und Certipur® ICP- und AAS-Standardlösungen für zertifizierte Einzel- und Mehrelement-Referenzmaterialien werden aus hochreinem Ausgangsmaterial hergestellt und entsprechen den Anforderungen der Richtlinien ISO/IEC 17025 und ISO 17034.
Unsere AAS- und ICP-Referenzmaterialien sind gebrauchsfertige Lösungen, die zertifiziert und rückführbar auf Primärstandard-Referenzmaterialien des NIST sind. Unsere umfassende Dokumentation beinhaltet ordnungsgemäße Unsicherheitsberechnungen auf dem Analysenzertifikat, das gemäß den Richtlinien des ISO Guide 31 ausgestellt wurde.
AAS- und ICP-Einzelelement-CRM-Lösungen
Wir bieten eine große Auswahl an zertifizierten Einzelelement-Referenzstandardlösungen in verschiedenen Konzentrationen für AAS-, ICP-OES- und ICP-MS-Anwendungen an. Auf dem Analysenzertifikat für TraceCERT® Produkte geben wir die auf das NIST rückführbare Dichte, Informationen über den Zertifizierungsprozess, Rückführbarkeitsmessungen, das Lagerverhalten, die Unsicherheitsbewertung und die gemessenen Spurenverunreinigungen an.
ICP CRM-Mehrelementlösungen
Unsere TraceCERT® und Certipur® CRM-Mehrelementlösungen umfassen Abstimmungslösungen, Mischungen aus dem Periodensystem, Gemische toxischer Elemente, ICP-MS- und Wellenlängen-Kalibriergemische sowie ein Graphitofen-AAS-Gemisch. Wir bieten auch verschiedene Elementgruppengemische an, darunter Alkali- und Erdalkalimetalle, Seltenerdmetalle, Halb- und Nichtmetallelemente sowie Post-Übergangsmetalle und Übergangsmetalle.
Konzentrierte Titrisol® Einzelelementlösungen
Wir bieten viele AAS-Einzelelementstandards als einfach zu verwendende Titrisol® Konzentrate an. Das Konzentrat wird einfach verdünnt, um die gewünschte Standardlösung zu erhalten. Titrisol® Konzentrate sind auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar und sind mindestens fünf Jahre haltbar.
TraceCERT® CRM-Gemische gemäß Leitlinie ICH Q3D
Wir bieten auch verschiedene anorganische Elementverunreinigungsgemische als CRM-Standardgemische mit Elementverhältnissen an, die den oralen, parenteralen und inhalativen Konzentrationen gemäß Leitlinie ICH Q3D entsprechen.
TraceCERT® CRM-Gemische für Cannabistests
Spuren von Schwermetallen wie Arsen, Cadmium, Quecksilber und Blei können sich über den Boden und bestimmte Düngemittel in den Bestandteilen von Cannabispflanzen anreichern. Unsere zertifizierten Referenzmaterialien für Schwermetallgemische sind auf die spezifischen Cannabisvorschriften der US-Bundesstaaten zugeschnitten und in Konzentrationen erhältlich, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Kundenspezifische Standardlösungen
Zusätzlich zu unserem Katalog bieten wir über unsere Online-Plattform für anorganische kundenspezifische Standards auch kundenspezifische Mehrkomponenten-Standards an. Alle Lösungsgemische werden unter Einhaltung von ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und mit einem detaillierten Analysenzertifikat und Zertifizierungsbericht geliefert.
Zugehörige Produktliteratur
- Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis
Certified Reference Materials, Acids and Bases
- Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
- ICP-MS Heavy Metals Analysis in Hemp Food
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
- Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
- The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS