1.09988
Manganese standard
1000 mg Mn, (MnCl₂ in H₂O) Titrisol®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Konzentration
1000 mg Mn in H2O
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
4.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Bestimmungsmethode:Komplexometrische Titration.
(zurückgeführt auf NIST - SRM 682)
Methodengenauigkeit:+/- 2 mg
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable