Merck
1.09073
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) 0.25 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Schwefelsäure, c(H2SO4)=0,25MOL/L (0.5N) c(H2SO4) = 0.25 mol/l (0.5 N), Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Verpackung
Titripac® of
Konzentration
0.25 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
1.0 (20 °C in H2O)
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac-Verpackung® - alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden - weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Hinweis zur Analyse
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,24875–0,25125 mol/L
Messunsicherheit ± 0,00075 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2