1.08101
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonym(e):
THF, Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Tetrahydrofuran, for liquid chromatography LiChrosolv®
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
isocratic
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Peroxide
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤1.0 mg/L
Durchlässigkeit
218 nm, ≥30%
230 nm, ≥35%
250 nm, ≥65%
280 nm, ≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -20 °C
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Wird außerdem in USP-Monographieverfahren für die regulierte pharmazeutische Instrumentenanalyse eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- In Glasflaschen
- Bietet eine hohe Auflösung, Sensitivität und optimierte Peak-Basislinie-Trennung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 1,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,02 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Peroxid: ≤0,02 %
Durchlässigkeit (bei 218 nm): ≥ 30 %
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 35 %
Durchlässigkeit (bei 250 nm): ≥ 65 %
Durchlässigkeit (ab 280 nm): ≥ 95 %
Filtriert durch 0,2 µm Filter
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup