Merck
1.12080
Supelco
Sulfuric acid
98%, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Schwefelsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Schwefelsäure 98 %, for analysis EMSURE®
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98% (alkalimetric)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Glührückstand
≤0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.00001%
nitrate (NO3-): ≤0.00002%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
Kationenspuren
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000005%
NH4+: ≤0.0002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Se: ≤0.0001%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
SMILES String
OS(O)(=O)=O
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Simultaneous determination of monochloropropanediol esters and glycidyl esters in vegetable oils by acidic transesterification-gas chromatography-mass spectrometry: In dieser Studie von Wang et al. wird eine Methode zum Nachweis schädlicher Verbindungen in Pflanzenölen vorgestellt, bei der Schwefelsäure für die Umesterung verwendet wird, gefolgt von einer GC-MS-Analyse (Wang et al., 2022).
  • Evaluation of an improved acid hydrolysis-HPLC assay for the acetyl content in chitin and chitosan: Ng et al. entwickelten eine verbesserte HPLC-Methode zur Messung des Acetylgehalts in Biopolymeren, bei der Schwefelsäure zur Hydrolyse verwendet wird, um eine genaue Quantifizierung zu gewährleisten (Ng et al., 2006).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 98,0 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 0,00001 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,00002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,00005 %
Ag (Silber): ≤ 0,000002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,000005 %
As (Arsen): ≤ 0,000001 %
Ba (Barium): ≤ 0,000005 %
Be (Beryllium): ≤ 0,000001 %
Bi (Bismut): ≤ 0,00001
Ca (Calcium): ≤ 0,00002 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000002 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000001 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001
Ge (Germanium): ≤ 0,000005 %
K (Kalium): ≤ 0,00001 %
Li (Lithium): ≤ 0,000001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,000005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000001 %
Mo (Molybdän): ≤ 0,000005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,0002 %
Na (Natrium): ≤ 0,00005 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,000002 %
Se (Selen): ≤ 0,0001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,000002 %
Ti (Titan): ≤ 0,00001
Tl (Thallium): ≤ 0,000005 %
V (Vanadium)*: ≤ 0,000001 %
Zn (Zink): ≤ 0,000005 %
Zr (Zirkonium): ≤ 0,00001
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als SO₂): ≤ 0,0002 %
Glührückstand: ≤ 0,0005 %
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable