Product 1099810001 is a 0.5M solution of hydrogen sulfate in water.
1.09981
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Schwefelsäure, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
0.5 M
Methode(n)
titration: suitable
bp
135 °C
Dichte
1.29 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the concentration of the liquid? What is the diluent to have that final concentration? The local customs authority requires us that information to import them. Thank you for your suppor.