Merck
1.08195
SAFC
Laktosemonohydrat
(milk sugar) special grade for tabletting, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Laktosemonohydrat, Lactobiose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
EG-Index-Nummer:
200-559-2
Agentur
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Selbstzündungstemp.
390 °C
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Partikelgröße
(see specification)
pH-Wert
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
202 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Lactose ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in Pharmazeutika. In pharmazeutischen Anwendungen wird Lactose primär für feste orale Darreichungsformen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable