Merck
1356701
USP
Lactose Monohydrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Laktose Monohydrat, Α-Lactosemonohydrat, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milchzucker
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
Beilstein:
3768231
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lactose
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChIKey
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Lactose-Monohydrat ist das Monohydrat von O-β-D-Galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Lactose-Monohydrat ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen der Standardlösung für die Identifizierung mittels Dünnschichtchromatografie (TLC) gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Lactose monohydrate
  • Galactose
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Galactose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(3), 2953-2953 (2018)
Lactose monohydrate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5), 5849-5849 (2020)
J Nijdam et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 123, 53-60 (2014-09-30)
Segregation of the protein bovine serum albumin (BSA) and lactose in thin aqueous films during drying was investigated by examining the composition of the dried films using inverse micro Raman spectroscopy (IMRS) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) sputter-depth profiling. The
Tamás Firkala et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 318-324 (2015-02-01)
This paper reports the application of surface enhanced Raman chemical imaging (SER-CI) as a potentially non-destructive quantitative analytical method for the investigation of model pharmaceutical formulations containing the active pharmaceutical ingredient (API) in low concentrations (0.5-2%). The application of chemometric
Pramod K Mistry et al.
JAMA, 313(7), 695-706 (2015-02-18)
Gaucher disease type 1 is characterized by hepatosplenomegaly, anemia, thrombocytopenia, and skeletal disease. A safe, effective oral therapy is needed. To determine whether eliglustat, a novel oral substrate reduction therapy, safely reverses clinical manifestations in untreated adults with Gaucher disease