Merck
1.00494
SAFC
Parteck® M 100 (Mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
D-Mannitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
E-Nummer:
E421
EG-Index-Nummer:
200-711-8
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Selbstzündungstemp.
410 °C
Qualität
E 421
Partikelgröße
(see specification)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp (Schmelzpunkt)
164-169 °C
Löslichkeit
213 g/L
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Der Hilfsstoff Parteck® M erzielt ausgezeichnete Komprimierbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Stabilität des Wirkstoffs während des gesamten Herstellprozesses und darüber hinaus. Durch das direkt komprimierbare Mannit ist keine weitere Verarbeitung oder Anwendung hoher Kompressionskräfte erforderlich. Die einzigartige und große Oberfläche von Parteck® M-Hilfsstoffen ermöglicht eine schnelle Auflösung und Freisetzung unabhängig von der Dosis. Es ist gut für Tablettierungsprozessemit direkter Komprimierung oder für Granulierungsverfahren wie Nassgranulierung undWalzenverdichtung geeignet. Parteck® M ist in verschiedenen Teilchengrößen erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Verdichtbarkeit bei geringen Kompressionskräften
  • schneller Zerfall und schnelle Auflösung
  • hohes Verdünnungspotenzial
  • nicht hygroskopisch, außergewöhnlich niedriger Anteil reduzierender Zucker
  • gleichmäßige Dosen mit homogener Verteilung
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5