1.08122
Bromphenolblau
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Bromphenolblau, 3,3′,5,5′-Tetrabromphenolsulfonphthalein, BPB
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Bromphenolblau, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.0-4.6, greenish yellow to blue-violet
mp (Schmelzpunkt)
270-273 °C (decomposition)
Schüttdichte
730 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChIKey
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Non-targeted analysis and toxicity prediction for evaluation of photocatalytic membrane distillation removing organic contaminants from hypersaline oil and gas field-produced water.: In der Studie wird 2-Butanon in Versuchsaufbauten verwendet, um die Entfernung organischer Risikoverbindungen in Wasseraufbereitungsprozessen zu bewerten, wobei dessen Rolle in Bezug auf Umweltsicherheit und Nachhaltigkeit hervorgehoben wird (Delanka-Pedige et al., 2024).
- Lipid and volatile profiles of Finnish oat batches of pure cultivars: Effect of storage on the volatile formation.: In dieser Forschungsarbeit wird 2-Butanon zur Extraktion und Analyse flüchtiger Verbindungen in Hafer verwendet, was zum Verständnis der Auswirkungen der Lagerbedingungen auf Lebensmittelqualität und -sicherheit beiträgt (Puganen et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 1
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Sensitivitätstest: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable