B0126
Bromphenolblau
Powder
Synonym(e):
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-phenolsulfonphthalein, BPB, Bromphenolblau, Sulton Form
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Bromphenolblau, titration: suitable
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
faint beige to very dark beige
faint orange to very dark orange
visual transition interval
3.0-4.6, yellow-green to blue
mp (Schmelzpunkt)
273 °C
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChIKey
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)