1.59375
Phenolrot
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Phenolrot
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Phenolrot, (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0% (bromatometric, calculated on dried substance)
Form
solid
Verlust
≤1.0% loss on drying, 105°C
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Schüttdichte
200‑300 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChIKey
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Antitussive, Expectorant and Antipyretic Effect of the Ethanolic Extract of the Leaves of Momordica charantia L.: Diese Studie untersucht die Anwendung von Phenolrot bei der Beurteilung der Bioaktivität von Pflanzenextrakten und demonstriert die Vielseitigkeit von Phenolrot in chemischen Tests (Ribeiro et al., 2024).
- Chemical Analysis by LC-MS of Cannabis sativa Root Samples from Northeast Brazil and Evaluation of Antitussive and Expectorant Activities.: Phenolrot wurde als Teil der LC-MS-Methode zur Analyse von Pflanzenwurzeln verwendet, was seine Rolle in modernen Analysetechniken unterstreicht (Menezes et al., 2022).
- Quantifying Sample Collection and Processing Impacts on Fiber-Based Tear Fluid Chemical Analysis.: Phenolrot wird verwendet, um Veränderungen in der Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit zu quantifizieren, was seine Bedeutung in der klinisch-chemischen Analyse unterstreicht (Barmada & Shippy, 2020).
- The In Vitro Activity of Essential Oils against Helicobacter Pylori Growth and Urease Activity.: In dieser Forschungsarbeit wird Phenolrot in Enzyminhibitionsstudien verwendet, die zum Verständnis der antimikrobiellen Eigenschaften von ätherischen Ölen beitragen (Korona-Glowniak et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Identität (UV-/VIS-Spektrum): entspricht
Identität (Farbübergang): entspricht
Identität (Bromination): entspricht
Unlösliche Substanzen: ≤ 0,5
Sulfatasche: ≤ 0,2
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1,0
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable