Merck
1.07241
Supelco
Phenolrot
pH indicator, ACS
Synonym(e):
Phenolrot
About This Item
Lineare Formel:
(C6H4OH)2C7H4SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
205-609-7
NACRES:
NA.21
product name
Phenolrot, indicator ACS
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Schüttdichte
200‑300 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChIKey
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phenolrot (Phenolsulfonphthalein,PH-R) gehört zur Klasse der Triphenylmethan-Farbstoffe. Es ist ein wasser-Ͱlöslicher anionischer Farbstoff, der vor allem als pH-Indikator in Zellbiologie-Laboren eingesetzt wird. In verschiedenen Protokollen wird es auch verwendet, um H2O2(Wasserstoffperoxid) nachzuweisen.
Anwendung
Phenolrot kann wie folgt verwendet werden:
  • Farbstoff zur Herstellung von Phenolrot/n-Si-Photodioden [Phenolrot/n-Typ-Siliziumschicht] durch ein Rotationsbeschichtungsverfahren. Die Einheit eignet sich für Photodetektionsanwendungen.
  • Farbwechselnder Farbstoff in der Entwicklung von faseroptischen pH-Sensoren, denn wenn die Acidität zunimmt, wechseln die Absorptionseigenschaften des Farbstoffs vom grünen in den blauen Bereich des Spektrums.
  • Indikator für die Bestimmung des pH-Werts von Süßwasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Phenolrot wird verwendet, um pH-Wert-Änderungen in Zellkulturen zu detektieren,
  • ein pH-Wert von 6,4 oder darunter ergibt eine gelbe Farbe
  • ein pH-Wert von 8,2 oder darüber ergibt eine rote Farbe.
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung: entspricht
1. Übergangsbereich: pH 1,2 – 3,0 bräunlich-orange bis gelb
2. Übergangsbereich: pH 6,5 – 8,0 bräunlich-gelb bis rot-violett
Trocknungsverlust (110  °C): ≤ 1
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
ACS entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable