1.05644
HPTLC plates, Silica gel 60 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm
pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 100 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
100 Glass plates 10 x 10 cm
HPTLC plates deliver fast and quantitative analysis of complex samples for manual or automated use. Our HPTLC silica plates work three times faster than conventional TLC plates – and they are more sensitive. The particle sizes range in HPTLC is between 4-8 µm, which creates a smoother surface and a higher separation power than TLC plates.
Verlinkung
Replaces: 5644-5; 5644
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38 - 43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10.0
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38 - 43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10.0
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)