Merck
1.05642
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
HPTLC-Kieselgelplatten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Glasplatten 20 x 10 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Kieselgelplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche TLC-Platten – und sie bieten eine höhere Empfindlichkeit. Die Korngrößen der HPTLC-Platten liegen zwischen 4 und 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als bei herkömmlichen TLC-Platten.
Anwendung
Kieselgel 60 F₂₅₄ HPTLC-Glasplatten. HPTLC-Kieselgelplatten 20 x 10 cm, 50 Stück.
Verlinkung
Ersetzt: 5642-6; 5642
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38 - 43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 64
Trennzahl
- Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
23 - 29
- Reichstein S, Steroidtest: 36 - 45
- Methyltestosteron, Steroidtest: 43 - 52
Trennzahl
- Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)