1.05649
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Synonym(e):
Hochleistungsdünnschichtchromatographie-Platten
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass plate
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 20 cm