Merck
1.05729
Supelco
TLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Platten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Glasplatten 10 x 20 cm
Anwendung
  • Pressurized planar electrochromatography of DNS amino acids derivatives in silica gel and silanized silica gel systems with formic acid addition to the water mobile phase: In dieser Studie wird die Trennung von Dansyl-Derivaten (DNS) von Aminosäuren mittels druckbeaufschlagter planarer Elektrochromatographie (PPEC) sowohl in Kieselgel- als auch in silanisierten Kieselgelsystemen untersucht. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in der Trennselektivität aufgrund des in PPEC vorhandenen elektrophoretischen Effekts, im Gegensatz zu Hochleistungs-Dünnschichtchromatographiesystemen (HPTLC) (Chomicki et al., 2021).
  • Thin-layer chromatography of DNS amino acids derivatives in systems with silica gel and silanized silica gel plates: In dieser Studie wird die Trennselektivität von DNS-Derivaten von Aminosäuren mittels HPTLC auf Kieselgel-60-F254-Platten und RP-18-W-Platten untersucht. Es wurden verschiedene Acetonitril-Konzentrationen in Ameisensäure-Wasserlösungen getestet, wobei sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Systemen zeigten (Chomicki et al., 2022).
  • Determination of β-blocking receptor drugs in silica gel TLC systems with the mobile phase containing surfactant: In dieser Arbeit wird die Verwendung von Kieselgel-DC-Platten mit tensidhaltigen mobilen Phasen zur Trennung und quantitativen Analyse von β-Rezeptorblockern untersucht. Die umweltfreundliche Methode liefert genaue LOD- und LOQ-Werte für verschiedene Wirkstoffe (Traczuk und Polak, 2022).
Verlinkung
Ersetzt: 5729-6; 5729