1.05637
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 12 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
2 mm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
12 Glass plates 20 x 20 cm
Verlinkung
Replaces: 5637; 5637-7