Merck
1.05125
Supelco
Kaliumthiocyanat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumthiocyanat, Kaliumsulfocyanid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CKNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
206-370-1
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
<0.001 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
Form
crystalline
Wirksamkeit
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.003% Insoluble matter
≤0.025% Iodine consuming substances
pH-Wert
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
177 °C
Dichte
1.91 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
750‑1000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
Kationenspuren
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Quinoline- and Isoindoline-Integrated Polycyclic Compounds as Antioxidant, and Antidiabetic Agents Targeting the Dual Inhibition of alpha-Glycosidase and alpha-Amylase Enzymes: Diese Studie demonstriert die Anwendung von Kaliumthiocyanat bei der Synthese polyzyklischer Verbindungen und unterstreicht insbesondere seine Rolle bei der Verbesserung der pharmakologischen Eigenschaften von Verbindungen für die Diabetesbehandlung. Diese Forschungsarbeit ist ein Beispiel für den Nutzen von Kaliumthiocyanat im Bereich der medizinischen Chemie und trägt zur Entwicklung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe bei (Abduh NAY et al., 2023).
  • Developing New Diagnostic Tools Based on SERS Analysis of Filtered Salivary Samples for Oral Cancer Detection: Forschungsergebnisse unterstreichen die Verwendung von Kaliumthiocyanat bei der Verbesserung der oberflächenverstärkten Raman-Streuung (SERS) für den Nachweis von Mundkrebsmarkern im Speichel. Diese innovative Anwendung zeigt den Nutzen von Kaliumthiocyanat bei der Verbesserung der diagnostischen Methoden für die Krebsfrüherkennung und macht signifikante Fortschritte in der klinischen Diagnostik (Stiufiuc RI et al., 2023).
  • Characteristics of Methyl Cellulose Based Solid Polymer Electrolyte Inserted with Potassium Thiocyanate as K(+) Cation Provider: Structural and Electrical Studies: Diese Studie untersucht die Anwendung von Kaliumthiocyanat bei der Entwicklung neuer Materialien für Energiespeichertechnologien. Diese Studie zeigt, wie Kaliumthiocyanat zur Verbesserung der Ionenleitfähigkeit und strukturellen Integrität von Polymerelektrolyten eingesetzt werden kann. Dies unterstreicht sein Potenzial für die Entwicklung leistungsstärkerer Batteriesysteme (Karim WO et al., 2022).
Verlinkung
Ersetzt: PX1630; PX1630-20; PX1630-1
Hinweis zur Analyse
Assay (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,003 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,3–8,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Sulfid (S): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Iod verbrauchende Substanzen: ≤ 0,025 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable