73059
Kaliumthiocyanat -Lösung
volumetric, 8 M KSCN
Synonym(e):
Kaliumrhodanid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Form
liquid
Qualität
volumetric
Konzentration
8 M KSCN
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
1.342 g/mL at 20 °C
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorption
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
SMILES String
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?