449709
Calciumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
≥99.9% trace metals basis
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to decrease the freezing and to act as a de-icing agent
- for the fabrication of an absorbent that can be used in solar absorption and dehumidification
- can be mixed in concrete to provide a measure of the moisture
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)