1.01843
tert-Butylmethylether
EMPLURA®
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, Methyl-tert-butylether, MTB
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
268 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5-8.5 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤0.005%
kinematic viscosity
0.464 cSt(20 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108.6 °C
Übergangstemp.
flash point -28 °C
Löslichkeit
42 g/L
Dichte
0.74 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Evidence for HOOO radicals in the formation of alkyl hydrotrioxides (ROOOH) and hydrogen trioxide (HOOOH) in the ozonation of C-H bonds in hydrocarbons: Bei dieser Forschungsarbeit wurde tert-Butylmethylether verwendet, um die Bildung von Hydrotrioxiden und Wasserstofftrioxid bei der Ozonierung von Kohlenwasserstoffen zu untersuchen, was Einblicke in die Radikalchemie und Ozonierungsprozesse ermöglichte (Cerkovnik et al., 2002).
- Determination of ochratoxin A in baby food by immunoaffinity column cleanup with liquid chromatography: interlaboratory study.: In der Studie wurde tert-Butylmethylether im Aufreinigungsprozess zum Nachweis von Ochratoxin A in Babynahrung eingesetzt, was seine Wirksamkeit bei der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit durch zuverlässige Analysemethoden beweist (Burdaspal et al., 2001).
- Sensitive high-performance liquid chromatography/mass spectrometry method for determination of steviol in rat plasma: In diesem Artikel wird die Verwendung von tert-Butylmethylether bei der Entwicklung einer sensitiven HPLC/MS-Methode zur Analyse von Steviol in biologischen Proben hervorgehoben und seine Anwendung in pharmakokinetischen und toxikologischen Studien gezeigt (Wang et al., 2004).
- Comparative fatty acid selectivity of lipases in esterification reactions with glycerol and diol analogues in organic media: In der Forschungsarbeit wurde tert-Butylmethylether verwendet, um die Lipase-Selektivität bei Veresterungsreaktionen zu untersuchen. Dies zeigt seine Bedeutung in der Biokatalyse und bei industriellen Anwendungen von enzymatischen Prozessen (Lee & Parkin, 2000).
- Analysis of coumarin 7-hydroxylation activity of cytochrome P450 2A6 using random mutagenesis.: Diese Studie verwendete tert-Butylmethylether zur Analyse der Enzymaktivität in Cytochrom P450 und demonstrierte so seinen Nutzen in biochemischen Tests und bei der Untersuchung der Enzymkinetik (Kim et al., 2005).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,740 - 0,742
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup