1.02051
Chemizorb® Puder
Absorbent for spilled liquids
Synonym(e):
Absorptionsmittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, verschüttete Flüssigkeiten, Absorptionsmittel für, gefährliche verschüttete Flüssigkeiten, Absorptionsmittel für, Absorptionsmittel für vergossene Flüssigkeiten
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Partikelgröße
<0.1 mm (>=85%)
pH-Wert
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Dichte
2.3 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
120 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 %; Wasser): 9–11
Schüttdichte: ca. 18
Partikelgröße (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Wasseraufnahmefähigkeit: ca. 200
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable