1.01717
Bariumchlorid-Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Bariumchlorid-Dihydrat, Bariumdichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH-Wert
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Dichte
3.86 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1200‑1400 kg/m3
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
In verdünnter Schwefelsäure nicht fällbare Anteile (als Sulfat): ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable