Wichtige Dokumente
1.01517
Supelco
Silbersulfatlösung 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
Funktionsklasse(n) des Analyten
chemical oxygen demand (COD)
Methode(n)
photometry: suitable
Dichte
1.84 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Konzentration (Ag₂SO₄): 9,8 - 10,2 g/l
Konzentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable