Merck
1.04864
Supelco
Kaliumdichromat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cr2K2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-906-6
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.9% dry basis (iodometric)
Form
crystalline
Wirksamkeit
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
398 °C
Löslichkeit
115 g/L
Dichte
2.7 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChIKey
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • LC-HRMS methods for the quantification of two artemisinin drugs and their metabolites in rat blood and plasma: In dieser Studie wird eine Methode der Flüssigchromatographie-Hochauflösungs-Massenspektrometrie (LC-HRMS) unter Verwendung von Kaliumdichromat als Kalibrierstandard entwickelt, welche die Genauigkeit und Präzision der pharmazeutischen Analyse erheblich verbessert (Zhou et al., 2024).
  • A novel model extended from the Bouguer-Lambert-Beer law can describe the non-linear absorbance of potassium dichromate solutions and microalgae suspensions: In dieser Forschungsarbeit wird ein neues mathematisches Modell unter Einbeziehung von Kaliumdichromat vorgestellt, das eine genauere Methode zur Bewertung der optischen Eigenschaften von Lösungen bietet, was für analytische Anwendungen in der Biotechnik und Umweltstudien von entscheidender Bedeutung ist (Yeh et al., 2023).
  • Melatonin Alleviated Potassium Dichromate-Induced Oxidative Stress and Reprotoxicity in Male Rats: Untersucht die schützende Wirkung von Melatonin gegen oxidativen Stress, der durch Kaliumdichromat in klinischen Umgebungen verursacht wird, und eröffnet Einblicke in seine potenziellen therapeutischen Anwendungen (Bashandy et al., 2021).
  • Assessing the acute and chronic toxicity of exposure to naturally occurring oil sands deposits to aquatic organisms using Daphnia magna: Es wird eine Studie über die Umweltauswirkungen von Kaliumdichromat vorgestellt, die wichtige Daten für die Umwelttoxikologie und die Bewertung der Umweltverschmutzung liefert (Cardoso et al., 2020).
Verlinkung
Ersetzt: PX1445-2; PX1445
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,9 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)