Merck
100050
Sigma-Aldrich
1400W
A selective, cell-permeable, irreversible, slow, tight-binding inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; Kd = 7 nM).
Synonym(e):
1400W, N-(3-Aminomethyl)benzylacetamidin, 2HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H16N3/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11/h2-5,13H,6-7,11-12H2,1H3/q+1/p+1
InChIKey
FFSSUWWXUDLVQZ-UHFFFAOYSA-O
Allgemeine Beschreibung
Ein selektiver, reversibler, langsamer, fest bindender Inhibitor von induzierbarer Stickstoffmonoxidsynthase (iNOS, Kd = 7 nmol/l), sowohl in vitro als auch in vivo. Hat eine schützende Wirkung vor zerebraler Ischämie, indem das Volumen von ischämischen Läsionen reduziert wird. Zeigt eine mehr als 5.000- und 200-fache Wirksamkeit gegen humane iNOS im Vergleich zu eNOS bzw. nNOS und eine mehr als 1.000-fache Wirksamkeit gegen Ratten-iNOS im Vergleich zu eNOS.
Ein selektiver, zellpermeabler, reversibler, langsamer, fest bindender Inhibitor von induzierbarer Stickstoffmonoxidsynthase (iNOS; Kd = 7 nmol/l) Sowohl für In-vitro- als auch In-vivo-Systeme geeignet. Hat eine schützende Wirkung vor zerebraler Ischämie, indem das Volumen von ischämischen Läsionen reduziert wird. Zeigt eine mehr als 5.000- und 200-fache Wirksamkeit gegen humane iNOS im Vergleich zu eNOS bzw. nNOS und eine mehr als 1.000-fache Wirksamkeit gegen Ratten-iNOS im Vergleich zu eNOS.
Biochem./physiol. Wirkung
Kd = 7 nmol/l gegen induzierbare Stickstoffmonoxidsynthase (iNOS)
Primärziel
iNOS
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Parmentier, S., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.127, 546.
Cardenas, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 354, 161.
Parrino, P.E., et al. 1998. Ann. Thorac. Surg. 66, 733.
Garvey, E.P., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 4959.
Adams, J. und Stein, R. 1996. 1997. Eur. J. Pharmacol. 334, 99.
Thomsen, L.L., et al. 1997. Cancer Res. 57, 3300.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Marquina et al.
The British journal of dermatology, 159(1), 68-76 (2008-05-15)
Pemphigus vulgaris (PV) is a blistering autoimmune disease characterized by IgG autoantibodies against desmoglein 3. Nitric oxide synthases (NOS) may contribute to the increase of inflammation in tissues by the generation of nitrotyrosine residues (NTR). To investigate whether the production
Kento Tazawa et al.
The American journal of pathology, 190(12), 2417-2426 (2020-09-14)
Increased expression of the transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel has been detected in carious tooth pulp, suggesting involvement of TRPA1 in defense or repair of this tissue after exogenous noxious stimuli. This study aimed to elucidate the induction
Martin Alejandro Krasnapolski et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(10), 1727-1738 (2015-02-18)
LM38 murine mammary adenocarcinoma model is formed by LM38-LP (myoepithelial and luminal), LM38-HP (luminal) and LM38-D2 (myoepithelial) cell lines. In a previous work, we had shown that LM38-HP and LM38-D2 cell lines are less malignant than the bicellular LM38-LP cell