Wichtige Dokumente
567028
Sigma-Aldrich
SIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, nitric oxide (NO) donor, Calbiochem®
Synonym(e):
SIN-1, Hydrochlorid, CAS-Nr. 16142-27-1, Calbiochem, 3-Morpholinosydnonimin, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N4O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.17 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
SIN-1, Hydrochlorid, CAS-Nr. 16142-27-1, Calbiochem, Nitric oxide (NO) donor.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein Stickstoffmonoxid(NO)-Donator Zersetzt sich spontan unter Bildung von NO und Superoxidanionen-Radikalen. Hemmt auch die Freisetzung von Plasminogen-Aktivator-Inhibitor (PAI) aus stimulierten Blutplättchen.
Ein Stickstoffmonoxid(NO)-Donator Zersetzt sich spontan unter Bildung von NO und Superoxidanionen-Radikalen. Hemmt auch die Freisetzung von Plasminogen-Aktivator-Inhibitor (PAI) aus stimulierten Blutplättchen. In wässriger Lösung instabil.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Ein Stickstoffmonoxid(NO)-Donator
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
In wässriger Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren. Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Aus Katalog:
Beschr. Feld hinzugefügt „In wässriger Lösung instabil“.
Sonstige Hinweise
Gow, A.J., et al. 2000. Am. J. Physiol. 278, C1099.
Gergel, D., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20922.
de Groot, H., et al. 1993. FEBS Lett.315, 139.
Lipton, S.A., et al. 1993. Nature364, 626.
Drummer, C., et al. 1991. Thromb. Res.63, 553.
Omar, B.A., et al. 1990. Free Radical Biol. Med.9, 465
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Panagiotis F Christopoulos et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(7) (2021-08-07)
Metabolic modulation of macrophage activation has emerged as a promising strategy lately in immunotherapeutics. However, macrophages have a broad spectrum of functions and thus, understanding the exact metabolic changes that drive a particular immune response, is of major importance. In
Sarah McCarrick et al.
International journal of nanomedicine, 16, 5895-5908 (2021-09-04)
Gold nanoparticles (AuNPs) have the potential to be used in various biomedical applications, partly due to the inertness and stability of gold. Upon intravenous injection, the NPs interact with the mononuclear phagocyte system, first with monocytes in the blood and