Merck
300260
Sigma-Aldrich
Diphenyleniodoniumchlorid
≥97% (HPLC), crystalline solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Diphenyleniodoniumchlorid, DPI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8ClI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Diphenyleniodoniumchlorid, A cell-permeable, irreversible inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS).
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, nicht reversibler Inhibitor der Endothel-Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS). Hemmt bewiesenermaßen die Acetylcholin-induzierte Entspannung vorangespannter Ratten-Brustschlagaderringe (IC50 = 180 nM). Hemmt zudem iNOS in Makrophagen (IC50 = 50 nM). Blockiert K+- und Ca2+-Ströme in arteriellen glatten Muskelzellen. Inhibitor der mitochondrialen NADPH-Ubichinon-Oxido-Reduktase.
Ein zellpermeabler, nicht reversibler Inhibitor der Endothel-Stickstoffmonoxid-Synthase. Hemmt iNOS in Makrophagen (IC50 = 5 nM). Hemmt bewiesenermaßen die Acetylcholin-induzierte Entspannung vorangespannter Ratten-Brustschlagaderringe (IC50 = 180 nM). Blockiert K+- und Ca2+-Ströme in arteriellen glatten Muskelzellen. Inhibitor der mitochondrialen NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase. Hemmt andere NADH-nutzende Flavoproteine wie NADPH-Oxidase in menschlichen Neutrophilen und Makrophagen. Verursacht blutdrucksteigernde und tachykarde Wirkungen über indirekte Aktivierung des sympathischen Nervensystems.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
eNOS
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 180 nM gegen Endothel-Stickstoffmonoxid-Synthase (eNOS)
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Angaben zur Herstellung
Für vollständige Löslichkeit ist ein leichtes Aufwärmen erforderlich.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Wang, Y.X., et al. 1995. Br. J. Pharmacol.114, 194.
Majander, A., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21037.
Weir, E.K., et al. 1994. J. Appl. Physiol. 76, 2611.
Wang, Y.X., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.110, 1232.
Wang, Y.X., and Pang, C.C. 1993. Br. J. Pharmacol.109, 1186.
Stuehr, D.J., et al. 1991. FASEB J.5, 98.
Handcock, J.T., and Jones, O.T.G. 1987. Biochem. J.242, 103.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marina Pereira Gonçalves et al.
iScience, 27(3), 109248-109248 (2024-03-04)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) have been modified via genetic or pharmacological engineering into potent antigen-presenting cells-like capable of priming responding CD8 T cells. In this study, our screening of a variant library of Accum molecule revealed a molecule (A1) capable of
Omar Rafael Alemán et al.
Frontiers in immunology, 12, 657393-657393 (2021-06-01)
Human neutrophils express two unique antibody receptors for IgG, the FcγRIIa and the FcγRIIIb. FcγRIIa contains an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM) sequence within its cytoplasmic tail, which is important for initiating signaling. In contrast, FcγRIIIb is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked
Saurav Kumar et al.
eLife, 12 (2023-07-25)
Integrin-mediated cell attachment rapidly induces tyrosine kinase signaling. Despite years of research, the role of this signaling in integrin activation and focal adhesion assembly is unclear. We provide evidence that the Src-family kinase (SFK) substrate Cas (Crk-associated substrate, p130Cas, BCAR1)