Wichtige Dokumente
06-127
Sigma-Aldrich
Anti-PDGF-Antikörper, neutralisierend
Upstate®, from goat
Synonym(e):
Anti-PDGF-A, Anti-PDGF1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
bovine, pig, mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFA(5154)
Immunogen
Aufgereinigtes humanes PDGF AB; erkennt PDGF AA, AB und BB.
Anwendung
Der Anti-PDGF-Antikörper weist neutralisierend Werte von PDGF nach und wurde zur Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Zielbeschreibung
14/16 kDa
Physikalische Form
DEAE-Chromatographie
Format: Aufgereinigt
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polypeptide growth factors: roles in normal and abnormal cell growth.
Deuel, T F
Annual Review of Cell Biology, 3, 443-492 (1987)
Jamie L Wilson et al.
Current topics in peptide & protein research, 16, 1-17 (2015-01-01)
Migration of vascular smooth muscle cells is a key element in remodeling during pulmonary arterial hypertension (PAH). We are observing key alterations in the migratory characteristics of human pulmonary artery smooth muscle cells (HPASMC) isolated from transplanted lungs of subjects
Platelet-derived growth factor receptor regulates salivary gland morphogenesis via fibroblast growth factor expression.
Shinya Yamamoto,Emiko Fukumoto,Keigo Yoshizaki,Tsutomu Iwamoto,Aya Yamada,Kojiro Tanaka et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Structure and function of platelet-derived growth factor (PDGF) and related proteins.
Hannink, M and Donoghue, D J
Biochimica et Biophysica Acta, 989, 1-10 (1989)
Glycated and carbamylated albumin are more "nephrotoxic" than unmodified albumin in the amphibian kidney.
Gross, ML; Piecha, G; Bierhaus, A; Hanke, W; Henle, T; Schirmacher, P; Ritz, E
American Journal of Physiology: Renal Physiology null