Wichtige Dokumente
181198
Sigma-Aldrich
Arachidonsäure
≥99% (TLC and GC), oil, membrane phospholipid component, Calbiochem®
Synonym(e):
Arachidonsäure, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, 20:4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
product name
Arachidonsäure, Precursor for prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC and GC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
colorless
Löslichkeit
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+
InChIKey
YZXBAPSDXZZRGB-CGRWFSSPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine cis-polyungesättigte Fettsäure, die in der Plasmamembran vorkommt. Hauptkomponente von Membranphospholipiden. Nach ihrer Freisetzung durch zelluläre Phospholipasen wird sie enzymatisch in verschiedene inflammatorische und vasoaktive Metabolite umgewandelt, zum Beispiel Prostaglandine (durch den Cyclooxygenasesignalweg), Leukotriene (durch den Lipoxygenasesignalweg) und Epoxide (durch den Cytochrom-P450-Signalweg). Bindet auf kovalente, posttranslationale Weise an G-Protein-α-Untereinheiten. Hemmt Ras-GAP. Stimuliert die Synthese von Stickstoffmonoxid durch Blutplättchen.
Vorläufer für Prostaglandine, Prostacyclin und Thromboxan. Bindet auf kovalente, posttranslationale Weise an G-Protein-α-Untereinheiten. Hemmt Ras-GAP. Stimuliert die Synthese von Stickstoffmonoxid durch Blutplättchen. Moduliert die Produktion von Stickstoffmonoxid durch die Prostaglandinsynthese durch den Cyclooxygenasesignalweg.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ras-GAP
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Hallak, H., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4713.
Khurana, G. und Bennett, M.R. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 480.
Han, J.-W., et al. 1991. Science252, 576.
Radomski, M.W., et al. 1990. Br. J. Pharmacol. 101, 325.
Neddleman P., et al. 1986. Annu. Rev. Biochem.55, 69.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup