Merck
CAS9GFPPRO
Sigma-Aldrich
Cas9-GFP-Protein
from Streptococcus pyogenes, fused with enhanced GFP, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Synonym(e):
Cas9-EGFP, SpCas9-EGFP, SpCas9-GFP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Verpackung
pkg of 1 kit (3 components)
Reportergen
GFP
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes Cas9-GFP-Protein aus Streptococcus pyogenes (~194 kD) ist ein gebrauchsfertiges Reagens für Genome-Engineering-Experimente. In Kombination mit zielspezifischer Guide-RNA agiert Wildtyp Streptococcus pyogenes-Cas9-GFP-Protein als eine gerichtete Nuklease, die sich für die Transfektion von Zellkulturen und die beschleunigte Entwicklung von genetisch modifizierten Tieren mittels Injektion eines einzelligen Embryos eignet.
Ein am N-Terminus kondensiertes, verbessertes, grün fluoreszierendes Protein mit einem Anregungspeak bei 488 nm und Emissionspeak bei 509 nm ermöglicht die Visualisierung von transfiziertem RNP-Komplex zusätzlich zu dem Nutzen in Durchflusszytometrieanwendungen.  Das Protein enthält außerdem drei verschiedene nukleare Lokalisierungssequenzen, die für optimale Aktivität positioniert sind.
Anwendung
  • Funktionelle Genomik
  • Targetvalidierung
  • Genome Editing
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Durchflusszytometrie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochspezifisch
  • Hochaktiv
  • Bereit zur Injektion/Transfektion
Verpackung
  • Pkg. zu 50 μg (≥260 pmol)
  • Pkg. zu 250 μg (≥1300 pmol)
Komponenten
Jedes Kit umfasst
  • ein Fläschchen mit lyophilisiertem rekombinantem Cas9-GFP-Protein
  • ein Fläschchen mit 1 ml 1× Verdünnungspuffer
  • ein Fläschchen mit 1 ml nukleasefreiem Wasser mit Glycerin
Prinzip
CRISPR/Cas-Systeme werden von Bakterien und Archaeen als Schutz vor angreifenden Viren und Plasmiden eingesetzt. Kürzlich wurde das CRISPR/Cas-System Typ II aus dem Bakterium Streptococcus pyogenes genetisch modifiziert, um in eukaryotischen Systemen unter Verwendung von zwei molekularen Komponenten zu funktionieren: ein einzelnes Cas9-Protein und eine nichtcodierende Guide-RNA (gRNA). Die Cas9-Endonuklease kann mit einer gRNA, die einen DNA-Doppelstrangbruch (DSB) an einer gewünschten Genomstelle steuert, programmiert werden. Ähnlich wie bei DBS, die durch Zinkfingernukleasen (ZFN) ausgelöst werden, aktiviert die Zelle anschließend den DNA-Reparaturprozess, entweder Non-homologous end-joining (NHEJ) oder homologe Reparatur, um den entsprechenden DSB zu heilen.
Rekonstituierung
Lyophilisiertes S. pyogenes Cas9-GFP-Protein sollte erneut in der Rekonstitutionslösung suspendiert werden, um die gewünschte Konzentration bereitzustellen. Tippen Sie sanft gegen das Röhrchen, um das lyophilisierte Pulver vollständig zu lösen, anschließend 10 Minuten auf Eis inkubieren und das Röhrchen schleudern, um das Material an den Boden des Röhrchens zu bringen.
Sonstige Hinweise
Verwenden Sie unser CRISPR Selection Tool, um gRNA zu bestellen
Sehen Sie sich unsere anderen MISSION® Cas9-Proteine an: SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simone Scintilla et al.
Frontiers in plant science, 13, 1078931-1078931 (2022-12-20)
The application of New Breeding Techniques (NBTs) in Vitis vinifera is highly desirable to introduce valuable traits while preserving the genotype of the elite cultivars. However, a broad application of NBTs through standard DNA-based transformation is poorly accepted by public
Questions
  1. What are the net charge and isoelectric point of this protein?
    1 answer
    1. The isoelectric point of the protein is pH 9.33, and its net charge at pH 7 is 25.9.