05-740-AF488
Anti-phospho-ATM (Ser1981) Antibody, clone 10H11.E12, Alexa Fluor™ 488
clone 10H11.E12, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Serine-protein kinase ATM, Ser1981-phosphorylated, Ataxia telangiectasia mutated, Ser1981-phosphorylated, A-T mutated, Ser1981-phosphorylated, ATM, Ser1981-phosphorylated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H11.E12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1981)
Angaben zum Gen
human ... ATM(472)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected UV-induced ATM Ser1981 phosphorylation in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable