05-516
Anti-Ras-Antikörper, Klon RAS10
clone RAS10, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RAS10, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
1–4 μg dieses Antikörpers immunpräzipitierten Berichten zufolge Ras.
Immunzytochemie:
2,5 μg/ml dieses Antikörpers zeigten Berichten zufolge eine positive Immunfärbung für Ras in SW480- und Y1-Zellen.
Immunzytochemie:
Berichten zufolge weist dieser Antikörper Ras in gefrorenen Paraffinschnitten von Brustkarzinom nach.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
0,05–0,5 μg/ml dieses Antikörpers wies Ras in RIPA-Lysat von humanen A431-Karzinomzellen nach. Eine frühere Charge wies Ras in humanen HFF-, Jurkat, Raji, Maus-3T3-, -CTLL-, Ratten-L6- und -PC12-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2