Wichtige Dokumente
A5441
Monoklonales Anti-β-Aktin in Maus hergestellte Antikörper
clone AC-15, ascites fluid
Synonym(e):
Monoklonales Anti-β-Aktin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AC-15, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 42 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
Darf nicht reagieren mit
Dictyostelium discoideum
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- bei der Immunfluoreszenzfärbung
- beim Immunblotting
- in der Immunhistochemie
- als Kontrolle für Protein-Arrays
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable