WH0003845M1
Monoklonaler Anti-KRAS-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1-Antikörper, Anti-KRAS2-Antikörper, Anti-KRAS2A-Antikörper, Anti-KRAS2B-Antikörper, Anti-KRAS4A-Antikörper, Anti-KRAS4B-Antikörper, Anti-RASK2-Antikörper, Anti-V-KI-RAS2 Kirsten Rattensarkom virales Oncogenhomolog-Antikörper
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B10-2F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRAS(3845)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable