Wichtige Dokumente
Z-021
Ziprasidone hydrochloride solution
1 mg/mL ((as free base), Methanol:DMSO (80:20) (m/m)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL ((as free base), Methanol:DMSO (80:20) (m/m))
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
InChIKey
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Enhanced Drug Delivery Systems: A study detailed the development of sustained-release ziprasiDonemicroparticles using Soluplus and ethyl cellulose. This formulation aims to eliminate the food effect and enhance bioavailability, marking a significant advancement in pharmaceutical formulations for schizophrenia treatment (Liu W et al., 2019).
- Targeted CNS Delivery:The study evaluated the brain-targeting and antipsychotic activities of nasally administered ziprasiDonethrough lipid-polymer hybrid nanocarriers. This novel delivery method could revolutionize treatment approaches in psychiatric medicine by enhancing drug efficacy and patient compliance in schizophrenia management (Abo El-Enin HA et al., 2023).
- Real-world Effectiveness in Bipolar Disorder:The study conducted a register-based national cohort study on the real-world effectiveness of pharmacological treatments for bipolar disorder, including ziprasidone. This research provides valuable insights into the therapeutic impacts and side effect profiles of ziprasiDonein a large patient population (Lahteenvuo M et al., 2023).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)