Wichtige Dokumente
Y0001286
Ziprasidon -hydrochlorid Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one -hydrochlorid Monohydrat, CP-88059, Geodon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ziprasidone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
InChIKey
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)