Wichtige Dokumente
890702P
Avanti
16:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890702P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (890702P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (890702P-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 890702P
Lipid-Typ
cationic lipids
transfection
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C42H85NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)47-38-40(39-50-52(46,48-9-3)49-37-36-43(4,5)6)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h40H,7-39H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t40-,52?;/m1./s1
InChIKey
XXTKXMLARLHZSM-WGVGMMHHSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)