Merck
880128P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-Amin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[amino(polyethylenglycol)-2000] (Ammoniumsalz)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880128P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880128P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880128P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880128P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880128P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Allgemeine Beschreibung
DSPE-PEG(2000) ist eine 18-Kohlenstoff-Acyl-Kette, die eine kritische Mizellenkonzentration von 1× 106 M enthält. Sie wird mit Funktionsgruppen wie Biotin, primärem Amin und Carbonsäure konjugiert. Die Mizellen weisen eine 18 mm große Kugelform auf.
Anwendung
DSPE-PEG(2000) Amin wird wie folgt verwendet:
  • für die Erzeugung von Phospholipid-Polyethylen-Glykol-Folsäurekonjugat für einwändige Kohlenstoff-Nanoröhrchen (SWNT)
  • bei der Herstellung von auf magnetischen Polyethylen-Glykol(PEGylierten)-Nanopartikeln basierenden Liposomen
  • bei der Herstellung von Liposomen für auf Myomerger-Ektodomänen basierende Zerstörungsstudien
Biochem./physiol. Wirkung
DSPE-PEG(2000)-Mizellen unterstützen die Solubilisierung von hydrophoben Arzneimitteln und ihre Verabreichung. Es wird zur Beschichtung von magnetischen, auf Eisenoxid basierten Nanopartikeln verwendet.
Verpackung
5-mL-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880128P - 10 mg)
5-mL-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880128P - 100 mg)
5-mL-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880128P - 25 mg)
5-mL-Braunglasflasche mit Schraubkappe (880128P - 50 mg)
Transparentes 20-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (880128P - 500 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Myomaker and myomerger work independently to control distinct steps of membrane remodeling during myoblast fusion
Leikina E, et al.
Developmental Cell, 46(6), 767-780 (2018)
Functionalization and peptide-based delivery of magnetic nanoparticles as an intracellular MRI contrast agent
Nitin N, et al.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 9(6), 706-712 (2004)
Thermodynamic and kinetic stability of DSPE-PEG (2000) micelles in the presence of bovine serum albumin
Kastantin M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(39), 12632-12640 (2010)
The impact of subcellular location on the near infrared-mediated thermal ablation of cells by targeted carbon nanotubes
Murali VS, et al.
Nanotechnology, 27(42), 425102-425102 (2016)
Enhanced blood-brain barrier transmigration using a novel transferrin embedded fluorescent magneto-liposome nanoformulation
Ding H, et al.
Nanotechnology, 25(5), 055101-055101 (2014)